Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, silver, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Beige, Röd-orange
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Klarlackad
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Silver, Röd-orange, Genomskinlig
Silver, Rött, Röd-orange, Genomskinlig
Svart
Vitt
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/Butyl/TEF
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Röd gummi/PTFE
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Röd gummi/PTFE |
| Färg | Beige, Röd-Orange, Red-Orange |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Aluminum |
| Förslits | Yes |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Crimp Cap |