Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kepsar
Produktkod. 10027634
Färg:
Blått
Blue
Blå, Klar, Röd, Clear, Red
Blå, Röd, Klar, Red, Clear
Blå, Röd, Vit, Red, White
Blå, Vit, Röd, White, Red
Blå, Vit, White
Blått
Clear
Grön
Grön, Blå, Vit, Blue, White
Grön, Röd, Vit, Red, White
Gul, Blå, Vit, Blue, White
Gul, Röd, Vit, Red, White
Gul, Vit, White
Gult
Klar, Blå, Vit, Blue, White
Klar, Röd, Red
Klar, Röd, Vit, Red, White
Klar, Vit, White
Klart
Rosa, Klar, Röd, Clear, Red
Rosa, Röd, Vit, Red, White
Röd, Blå, Vit, Blue, White
Röd, Klar, Clear
Röd, Vit, White
Rött
Svart, Blå, Vit, Blue, White
Svart, Klar, Röd, Clear, Red
Svart, Röd, Vit, Red, White
Septum:
Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad
Blå silikon/PTFE
Integrerad gjuten i polyeten
Jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi
PTFE-
PTFE/Silicon/PTFE
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, förslitsad
Röd PTFE/Vit silikon, stjärnspalt
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Röd naturgummi/klar PTFE
Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Vit silikon/blå PTFE, förslitsad
Vit silikon/röd PTFE
White Virgin PTFE, 0,01 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Färg (sigill):
Röd/Vit/Röd
Vitt
Produktkod. 10027634
Brand: Thermo Scientific™ C401155B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
11 mm bred öppning Snap-It Caps och Septa är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor.
Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg med Thermo Scientific™ 11 mm bred öppning Snap-It Kepsar och Septa. De är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor. Den förstorade öppna ytan tillåter nålpenetration över hela ampullens öppning. Dessa kemiskt inerta polyetenkapsyler är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer och är ett ekonomiskt val för rutinmässiga HPLC-, GC- och IC-applikationer, men med låg förseglingsegenskaper och noll återförslutningskapacitet. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Easy application and removal
  • Improved sealing against sample evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 11mm Snap-It Cap, 6mm hole
Färg Blå, Vit, White
Material PTFE, Silicone, Polyethylene
Septum Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad
Produktlinje National Snap-It
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Typ Snap Cap
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) National 11 mm Snap-It Vials
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.