Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kepsar
Produktkod. 11538180
Färg:
Blått
Black, Blue, White
Blue
Blue, Clear, Red
Blue, Red, Clear
Blue, Red, White
Blue, White
Blå, Klar, Röd, Clear, Red
Blå, Vit, Röd, White, Red
Blått
Clear
Clear, Blue, White
Clear, Red
Clear, Red, White
Clear, White
Green, Red, White
Grön
Grön, Blå, Vit, Blue, White
Gult
Klart
Pink, Clear, Red
Pink, Red, White
Röd, Blå, Vit, Blue, White
Röd, Klar, Clear
Röd, Vit, White
Rött
Svart, Klar, Röd, Clear, Red
Svart, Röd, Vit, Red, White
Yellow, Blue, White
Yellow, Red, White
Yellow, White
Septum:
Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit
Blå PTFE/Vit silikon, förslitsad
Blå silikon/PTFE
Clear PTFE/Synthetic Red Rubber
Integrerad gjuten i polyeten
Jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Klar PTFE/Syntetiskt rött gummi
PTFE-
PTFE/Silicon/PTFE
Red Natural Rubber/Clear PTFE
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone, Pre-slit
Red PTFE/White Silicone, Star-slit
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Vit silikon/röd PTFE
White Silicone/Blue PTFE, Pre-slit
White Virgin PTFE, 0,01 tum.
White Virgin PTFE, 0.01 in.
Färg (sigill):
Röd/Vit/Röd
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11538180
Brand: Thermo Scientific™ 11PSN(B)T02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
11 mm bred öppning Snap-It Caps och Septa är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor.
Eliminera behovet av krympnings- eller avlocksverktyg med Thermo Scientific™ 11 mm bred öppning Snap-It Kepsar och Septa. De är lätta att applicera och lätta att ta bort och helt kompatibla med alla Snap-It flaskor. Den förstorade öppna ytan tillåter nålpenetration över hela ampullens öppning. Dessa kemiskt inerta polyetenkapsyler är lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer och är ett ekonomiskt val för rutinmässiga HPLC-, GC- och IC-applikationer, men med låg förseglingsegenskaper och noll återförslutningskapacitet. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Easy application and removal
  • Improved sealing against sample evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Vitt
Färg Blått
Material Polyethylene
Septum PTFE-
Typ Snap Cap
Stängningsstorlek 11 mm
För användning med (utrustning) 11 mm Snap Cap Vials
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.