Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials
Beskrivning
Use these 11 mm clear glass vials with snap caps or aluminum crimp seal closures.
Use Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials with aluminum crimp seal closures. These high-quality 11 mm glass vials are 2 mL, 12 x 32 mm and fit most brands of autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
- Easy-to-fill wide neck opening vials require 6mm diameter micro-inserts
- Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
- Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
- Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
- Precision point inserts minimize residual sample loss
- Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2mL Clear Glass Vial, NSC Silanized |
| Diameter (metrisk) öppning | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Silanized Glass |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Volym (metrisk) Rest | <170μL |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.8 mL |
| Basstil | Platt botten |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.