Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm icke-monterad genomskinlig Crimp Top& Snap-It Autosampler Vial Kit
Produktkod. 11543790
Markeringspunkt:
Ja
Nej
No
Yes
Stängningsfärg:
Blue
Blått
Klart
Pink
Silver
Förslutningstyp:
Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole
Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål
Krympkåpa, öppen topp, 5,5 mm hål
Krymplock, öppen topp, 6 mm hål
Snap Cap, Open Top, 6 mm hole
Snap-It Keps, öppen topp, 6 mm hål
Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål
Septum:
PTFE/Gummi
PTFE/Rubber
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silicone
PTFE/Silikon
Silicone/PTFE
Soft Blue Silicone/PTFE
Type 7 Rubber/PTFE
Tätning 2000
Vit PTFE/Transparent blå silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 11543790
Brand: Thermo Scientific™ 2CV7CP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (omonterade). Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa. Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Tydliga brickor för att göra det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Choose from a variety of autosampler vial kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Silver
Beskrivning Convenience Kit, Wide Opening Crimp Top Vial
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Material Glass
Förslits No
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Gummi
Inkluderar Vial: 2-CV, Closure: 11-AC7
Antal per förpackning 100 Pk.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Aluminum
Förslutningstyp Krymplock, öppen topp, 6 mm hål
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Unassembled Crimp Top Vial Convenience Kit
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 11 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.