Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm icke-monterad genomskinlig Crimp Top& Snap-It Autosampler Vial Kit
Produktkod. 11563790 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Klart
Rosa
Silver
Förslutningstyp:
Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål
Krympkåpa, öppen topp, 5,5 mm hål
Krymplock, öppen topp, 6 mm hål
Snap-It Keps, öppen topp, 6 mm hål
Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål
Septum:
Mjuk blå silikon/PTFE
PTFE/Gummi
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silikon
Silikon/PTFE
Typ 7 gummi/PTFE
Tätning 2000
Vit PTFE/Transparent blå silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 11563790
Brand: Thermo Scientific™ 2RV8CP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (omonterade). Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa. Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Tydliga brickor för att göra det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • Easy application and removal
  • Improved sealing against sample evaporation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Beskrivning Convenience Kit, Wide Opening Snap Vial
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Clear
Material Glass
Förslits No
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Gummi
Inkluderar Vial: 2-RV, Closure: 11-PSN(B)-8RT1
Antal per förpackning 100 Pk.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polyethylene
Förslutningstyp Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Unassembled Snap Cap Vial Convenience Kit
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 11 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.