Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm icke-monterad genomskinlig Crimp Top& Snap-It Autosampler Vial Kit
Beskrivning
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (omonterade). Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa. Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Tydliga brickor för att göra det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- 2mL,12 × 32mm vials
- Choice of vial and preassembled seals with septa
- Packaged in two compartment benchtop storage trays
- Include matched quantities of vials and Snap-It caps with prefitted septa
- All items remain dust-free
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Beskrivning | Clear Glass; Septum: PTFE/Red Rubber |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Färg | Clear |
| Material | Glass, PTFE, Rubber |
| Förslits | No |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Rött gummi |
| Inkluderar | Vial: C4011-5, Closure: C4011-51 |
| Antal per förpackning | 100 Pk. |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.