Läs mer
Thermo Scientific™ 11 mm icke-monterad genomskinlig Crimp Top& Snap-It Autosampler Vial Kit
Produktkod. 12483788 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Klart
Rosa
Silver
Förslutningstyp:
Crimplock, öppen topp, 5,5 mm hål
Krympkåpa, öppen topp, 5,5 mm hål
Krymplock, öppen topp, 6 mm hål
Snap-It Keps, öppen topp, 6 mm hål
Snäpplock, öppen topp, 6 mm hål
Septum:
Mjuk blå silikon/PTFE
PTFE/Gummi
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silikon
Silikon/PTFE
Typ 7 gummi/PTFE
Tätning 2000
Vit PTFE/Transparent blå silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 12483788
Brand: Thermo Scientific™ C401173
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minska risken för kontaminering med detta bekvämlighetspaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa.
Spara tid under provberedningen och minska risken för kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (omonterade). Varje kit innehåller 100 genomskinliga glasflaskor och 100 krimplock med förmonterade septa. Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som de håller ihop matchande förråd. Tydliga brickor för att göra det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
  • 2 ml, 12x 32 mm flaskor
  • Val av flaska och förmonterade tätningar med septa
  • Förpackad i två fack bänkbara förvaringsfack
  • Inkludera matchade mängder flaskor och Snap-It kepsar med förmonterad septa
  • Alla föremål förblir dammfria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Beskrivning Klart glas; Septum: PTFE/silikon
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Material Glas, PTFE, Silikon
Förslits Nej
Volym (metrisk) 2 mL
Septum Vit PTFE/Transparent blå silikon
Inkluderar Flaska: C4011-5, förslutning: C4011-54
Antal per förpackning 100 Pk.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snap-It Keps, öppen topp, 6 mm hål
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Omonterad Snap Cap Vial Convenience Kit
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Nej
Septastorlek (metrisk) 11 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.