Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 10497234
Färg:
Gult
Naturlig
Svart
Svart, Blått, Vitt
Svart, Elfenben, Rött
Svart, Klart, Rött
Svart, Röd, Vit, Red, White
Svart, Rött, Vitt
Svart, Vit, Röd, White, Red
Vit, Blå, Vit, Blue, White
Vit, Röd, Vit, Red, White
Vitt
Septum:
Elfenben PTFE/Rött gummi
Hold (Håll)
Inget (inget hål)
Integral gjuten i polyeten
None
PTFE-
PTFE/PE-skumfoder
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, bunden
PTFE/Silikon, förslitsad
Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, mjuk
Röd PTFE/vit silikon, förslits
Rött naturgummi/klar PTFE
Silikon/PTFE
Material:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikon
Polypropen
Polypropen, PTFE, Gummi
Polypropen, PTFE, Silikon
Polypropen, Polyeten
Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone
Urea
Uretan
Typ:
Skruvlock
Öppen toppskruvlock
Öppna övre skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10497234
Brand: Thermo Scientific™ C401555W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
13 mm skruvgängor har en 13-425 gängad finish. Finns i ett sortiment av stilar, förmonterade lock och septa minimerar kontaminering.
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Autosampler Vial Screw Thread Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Blue/White
Beskrivning PP; White; Blue PTFE/White Silicone - Pre-slit
Färg Vit, Blå, Vit, Blue, White
Material Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone
Förslits Yes
Septum PTFE/Silikon, förslitsad
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Typ Öppen toppskruvlock
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 13-425 Screw Thread Vials
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.