Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beskrivning
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Open top caps are designed to be used with any of our 12mm septa
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | White/Red |
| Beskrivning | 13mm Open Top Screw Cap; White Silicone/Red PTFE Liner; 8mm opening; Black |
| Färg | Svart, Röd, Vit, Red, White |
| Material | Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Kvantitet | 500 |
| Tjocklek (metrisk) | 2.0 mm |
| Typ | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | 12 mm Screw Thread Vials |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.