Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Produktkod. 11573710
Färg:
Gult
Naturlig
Svart
Svart, Blått, Vitt
Svart, Elfenben, Rött
Svart, Klart, Rött
Svart, Röd, Vit, Red, White
Svart, Rött, Vitt
Svart, Vit, Röd, White, Red
Vit, Blå, Vit, Blue, White
Vit, Röd, Vit, Red, White
Vitt
Septum:
Elfenben PTFE/Rött gummi
Hold (Håll)
Inget (inget hål)
Integral gjuten i polyeten
None
PTFE-
PTFE/PE-skumfoder
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, bunden
PTFE/Silikon, förslitsad
Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon, mjuk
Röd PTFE/vit silikon, förslits
Rött naturgummi/klar PTFE
Silikon/PTFE
Material:
Fenol
Fenol, PTFE, Silikon
Polypropen
Polypropen, PTFE, Gummi
Polypropen, PTFE, Silikon
Polypropen, Polyeten
Polypropylen, PTFE, silikon, PTFE, Silicone
Urea
Uretan
Typ:
Skruvlock
Öppen toppskruvlock
Öppna övre skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11573710
Brand: Thermo Scientific™ 12SCS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
13 mm skruvgängor har en 13-425 gängad finish. Finns i ett sortiment av stilar, förmonterade lock och septa minimerar kontaminering.
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Autosampler-flaska med skruvgängor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12 mm Solid Top Cap, 12-425 gänga
Färg Svart
Material Polypropen
Septum Inget (inget hål)
Kvantitet 500
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 12 mm
För användning med (utrustning) 12-425 Flaskor med skruvgänga
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.