Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
- Öppen topp
- 13-425 GPI-gänga
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Svart; Fenol |
| Färg | Svart |
| Material | Fenol |
| Septum | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 1000 |
| Typ | Öppna övre skruvlock |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | 13-425 Flaskor med skruvgänga |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.