Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm Autosampler-flaska med skruvgängor
Beskrivning
Thermo Scientific™ 13 mm skruvgänga lock har en 13-425 gängad finish och finns i ett sortiment av stilar för att matcha dina behov av HPLC, GC eller IC. Bekväma förmonterade lock och septa minimerar kontaminering från hantering. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Svart |
| Beskrivning | fenol, svart; Röd PTFE/Vit silikonseptum |
| Färg | Svart, Rött, Vitt |
| Material | Fenol, PTFE, Silikon |
| Septum | Röd PTFE/Vit silikon |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Typ | Öppna övre skruvlock |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | 13-425 Flaskor med skruvgänga |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.