Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm autosamplerflaska Septa
Beskrivning
För användning med 13-425 gängade lock eller 13 mm Snap/Crimp Caps, Thermo Scientific™ 13 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer.
- PTFE-skivorna är kemiskt inerta
- PFTE/röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
- PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
- Förslitsade septa är lättare att sticka hål med tunna nålar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum för 13-425 skruvlock |
| Färg | Blått |
| Material | PTFE, Silikon |
| Förslits | Ja |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Förpackningstyp | 1 pack of 500 |
| Hårdhet | 30° stötta |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.