Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm autosamplerflaska Septa
Produktkod. 10533903
Färg:
Blått
Blått
Elfenben
Klar, Röd, Red
Rött
Rött, Vitt
Vitt
Material:
PTFE
PTFE, Silikon
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, naturgummi, Natural Rubber
PTFE, silikon, Silicone
PTFE-
Stängningsstorlek:
13-425
13-425 Skruvkork
Hårdhet:
30° stötta
35° stötta
38° stötta
45° stötta
50° stötta
53° stötta
55° stötta
57° stötta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10533903
Brand: Thermo Scientific™ 12T02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
13 mm Septa för användning med gängade lock Snap/Crimp Caps finns i PTFE/Rött gummi, PTFE/Silicon eller Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE.
För användning med 13-425 gängade lock eller 13 mm Snap/Crimp Caps, Thermo Scientific™ 13 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer.
  • PTFE disk septa are chemically inert
  • PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum for 13-425 Screw Caps
Färg Vitt
Material PTFE-
Förslits Yes
Hårdhet 53° stötta
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Certifikat och efterlevnad Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Septa
Stängningsstorlek 13-425
För användning med (utrustning) 13 to 425 Screw Cap
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.