Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm autosamplerflaska Septa
Beskrivning
För användning med 13-425 gängade lock eller 13 mm Snap/Crimp Caps, Thermo Scientific™ 13 mm Septa finns i PTFE/röd gummi, PTFE/silikon eller röd PTFE/vit silikon/röd PTFE för att passa en mängd olika applikationer.
- PTFE disk septa are chemically inert
- PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septum for 13-425 Screw Caps |
| Färg | Elfenben |
| Material | PTFE, silikon, Silicone |
| Förslits | Yes |
| Hårdhet | 45° stötta |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Typ | Septa |
| Stängningsstorlek | 13-425 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.