Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 11523680
Volym (metrisk):
3,5 ml
4 ml
4,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
Typ:
2 mL skruvflaska av glas, nivå 3
2 mL skruvflaska av silaniserat glas, nivå 3
4 mL skruvflaska, nivå 2
Skruvgängad flaska
Basstil:
Avsmalnande bas
Hög återhämtning
Platt botten
Rund Botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11523680
Brand: Thermo Scientific™ 4SV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av högkvalitativt glas och passar en mängd olika autosamplers.
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av 33-expansionsborosilikatglas av överlägsen kvalitet (Typ 1, Klass A) och har en 13-425-gängad finish, de finns tillgängliga i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
Choose the right vial for your needs
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact.
Autosampler compatibility*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
WatersTM (Wisp 48 Position Carousel)
*See the Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 13-425 Screw Thread Vials
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 4,0 ml
Antal per förpackning 500
Volym (metrisk) Rest <800 μL
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 46 mm
Typ Skruvgängad flaska
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 3.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.