Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Produktkod. 11553680
Volym (metrisk):
3,5 ml
4 ml
4,0 ml
5,0 ml
10,0 ml
Typ:
2 mL skruvflaska av glas, nivå 3
2 mL skruvflaska av silaniserat glas, nivå 3
4 mL skruvflaska, nivå 2
Skruvgängad flaska
Basstil:
Avsmalnande bas
Hög återhämtning
Platt botten
Rund Botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 11553680
Brand: Thermo Scientific™ 5SV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av högkvalitativt glas och passar en mängd olika autosamplers.
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av 33-expansionsborosilikatglas av överlägsen kvalitet (Typ 1, Klass A) och har en 13-425-gängad finish, de finns tillgängliga i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
Välj rätt injektionsflaska för dina behov
Få maximal provextraktion utan behov av separata insatser genom att använda Microsampling och High Recovery Vials
Identifiera prov och volym med graderad, skrivlapp som finns på vissa flaskor
Erhåll maximal återvinning av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar med silaniserat (deaktiverat) glas (valfritt)
Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt.
Autosampler-kompatibilitet*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck )/HitachiTM
WatersTM (Wisp 48 Position Carousel)
*Se kolumner- och förbrukningsmaterialkatalogen för autosamplerkompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 13-425 Flaskor med skruvgänga
Diameter (metrisk) öppning 13 mm
Diameter (metrisk) Inre 13 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 5,0 ml
Antal per förpackning 125
Volym (metrisk) Rest <500μ L
Basstil Rund Botten
Volym (metrisk) Totalt 5 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 65 mm
Typ 2 mL skruvflaska av silaniserat glas, nivå 3
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 4.5 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.