Läs mer
Thermo Scientific™ 13 mm genomskinliga glasflaskor med skruvgänga
Beskrivning
Dessa 13 mm flaskor är tillverkade av 33-expansionsborosilikatglas av överlägsen kvalitet (Typ 1, Klass A) och har en 13-425-gängad finish, de finns tillgängliga i Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ och Chromacol™ varumärken.
Få maximal provextraktion utan behov av separata insatser genom att använda Microsampling och High Recovery Vials
Identifiera prov och volym med graderad, skrivlapp som finns på vissa flaskor
Erhåll maximal återvinning av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar med silaniserat (deaktiverat) glas (valfritt)
Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt.
Autosampler-kompatibilitet*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck )/HitachiTM
WatersTM (Wisp 48 Position Carousel)
*Se kolumner- och förbrukningsmaterialkatalogen för autosamplerkompatibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 13-425 Flaskor med skruvgänga |
| Diameter (metrisk) öppning | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 10,0 ml |
| Antal per förpackning | 125 |
| Volym (metrisk) Rest | <500μ L |
| Basstil | Rund Botten |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.