Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar
Produktkod. p-7113840 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
3,6 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11546044
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1:a hydrolytiska klassen
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 3,6 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp Box av polypropen
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ 1st Hydrolytic Class
Stängningsstorlek ND13
Markeringspunkt Nej