Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Seal, Silver, mitthål, monterad septum
Produktkod. p-7113942 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Grå
Grå, Rött
Rött, Vitt
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11997051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pharma-Fix-Septa
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Blått, Grå
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) HPLC
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Typ Crimp Cap