Läs mer
Fisherbrand™ 13 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 13-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt, Svart
Grå, Rött, Svart
Grädde, Rött, Svart
Mörkblå, Vitt, Svart
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Grädde, Rött, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |
| Typ | Skruvlock |