Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoklaverbart skållock, med ångindikator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182425 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Diameter (metrisk):
50.8 cm
61 cm
66 cm
76.2 cm
91.4 cm
96.5 cm
106.7 cm
112 cm
116.8 cm
122 cm
137.2 cm
142.2 cm
152.4 cm
183 cm
229 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 17788217
Brand: Keystone Cleanroom Products BWLT2A20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbara skålskydd förhindrar mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar
  • Förhindra mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar, medan fyllningslinjens uppsättningsaktiviteter utförs
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Minskar arbetskostnaderna
  • Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
  • Ångsteriliseringsindikator - Autoklaverbar vid 121 °C till 125 °C
  • Riv- och punkteringsbeständig
  • Hydrofobisk
  • Luddfri
Specifikationer
Beskrivning 1422A Tyvek™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Inkluderar Ångsteriliseringsindikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 500/Pk.
Storlek 20 tum
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 125 °C
Diameter (engelska) 51 cm
Diameter (metrisk) 50.8 cm
Produkttyp Täcka