Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbar slang
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182428 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
500 fot x 10 tum.
500 fot x 12 tum.
500 fot x 15 tum.
500 fot x 16 tum.
500 fot x 2 tum.
500 fot x 24 tum.
500 fot x 28 tum.
500 fot x 3 tum.
500 fot x 30 tum.
500 fot x 4 tum.
500 fot x 40 tum.
500 fot x 5 tum.
500 fot x 6 tum.
500 fot x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17718567
Brand: Keystone Cleanroom Products TUBT2A02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1422A Tyvek™ Autoklaverbara slangar ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär efter ångsterilisering
  • Tyvek™ Slangen andas samtidigt som den ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering
  • Luddfri (Helmke Drum) - Inga luftburna partiklar genereras under dess användning som steriliseringsförpackning
  • Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 Krav
  • Värmeförseglad och förpackad i en ISO 6 Kontrollerat renrum.
  • Designad för ångsterilisering
  • Rekommenderas för användning med en Heat Sealer
  • Hydrofobisk
  • Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Beskrivning 1422A Tyvek™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Värmeförseglare
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 500 fot x 2 tum.
Längd (engelska) 500 ft.
Längd (metrisk) 152 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.08 cm
Produkttyp Steriliseringsrulle