Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåse
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17765249 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
26 x 24 tum
50 x 32 tum.
Kapacitet (metrisk):
16,3 l
44 l
Produktkod. 17765249
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A2426
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tyvek™ Autoklavpåse är designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Dessa påsar kan värmeförslutas.
  • Designad för ångsterilisering
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Förseglade sömmar sliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 552 oz.
Kapacitet (metrisk) 16,3 l
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Tjocklek (engelska) 5.30 mil
Mått (L x B) 26 x 24 tum
Längd (engelska) 26 tum
Längd (metrisk) 66 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm
Produkttyp Autoklavpåse