Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindriskt utrustningsskydd
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Diameter (engelska):
14 tum
51 cm
23 tum
26 tum
32 tum
44 tum.
48 tum
50 tum
Höjd (engelska):
5 tum
10 tum
20 tum
30 tum
36 tum.
48 tum
60 tum.
84 tum.
Förslutningstyp:
Elastisk
Hold (Håll)
Värmeförsegling
Beskrivning
- Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
- Andas
- Formpassande, snabb och konsekvent
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |