Läs mer
Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Hylsor för Thermo Scientific Instruments
Produktkod. 10630826 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Packad kolumn
Skoning
För användning med (utrustning):
Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer
Agilent MS-detektorer
Thermo Scientific MS-detektorer
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10630826
Brand: Thermo Scientific™ 290VT187
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ tillförlitliga anslutningar för Thermo Scientific™ GC-instrument med dessa Thermo Scientific™ Hylsor.
Använda Thermo Scientific™ 15 % grafit/85 % Vespel Hylsor för Thermo Scientific Instruments för att säkerställa optimal prestanda för din Thermo Scientific GC instrument. De finns i tre olika material och i olika dimensioner för att rymma en rad instrument och applikationer. Alla hylsor levereras i föroreningsfria, individuella blisterförpackningar.
Drag
Finns i 100 % grafit, 15 % grafit/85 % vespel och SilTite metall
Hylsor för olika typer av injektorer och detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning 290 VT187
Diameter (metrisk) 0,32 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-injektorer och icke-MS-detektorer
Material 15 % grafit, 85 % Vespel
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.