Läs mer
Wheaton™ 15 mL graderat centrifugrör
Produktkod. p-7182154
Förpackning:
Rackad
Säckad
Produktkod. 16464989
Brand: Wheaton™ 380220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugerör idealiskt för att snurra ner vätskeprover.
  • För provhantering och centrifugering
  • Läckagefri
  • Sterila
  • Koniska baserade rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Blått
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning Säckad
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 9000 x g