Läs mer
Hamilton™ 16 gauge, Kel-F Navnål, anpassad längd (0,375 till 12 tum), punktstil 5 eller AS 6/PK
Produktkod. 11593274
Nålmätare:
16 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11593274
Brand: Hamilton™ 775207
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kel-F hub (KF) nålar kan användas med Luer Tip (LT) och PTFE Luer Lock (TLL) sprutor och kopplingar. Standard nållängd är 2 tum. / 51 mm. Kel-F hub (KF) nålar finns i praktiska sexpack. Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga. Dessa nålar finns tillgängliga från 10 - 31 gauge.
Specifikationsblad
  • Spårvidd– 16 gauge
  • Point Style– 5 eller AS
  • Nållängd– 0,75 tum (19,1 mm)
  • Autoklaverbar– Ja
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Försäljningsmängd– 6 nålar per förpackning
  • Nav– Kel-F
Specifikationer
Nålmätare 16 G
Produkttyp Kel-F Navnål