Läs mer
Testo™ 174 H temperatur- och luftfuktighetsdatalogger
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mätdataminne för 16 000 temperatur- och luftfuktighetsavläsningar
- Pålitlig mätning via fuktsensor
- Enkel dataanalys på PC:n med lämplig programvara (tre mjukvaruversioner tillgängliga, grundläggande programvara kan laddas ner gratis)
- USB gränssnitt för dataöverföring till PC ingår
- Inkluderar väggfäste, batteri (2 x CR 2032 litium) och kalibreringsprotokoll
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Temperatur- och luftfuktighetsdatalogger |
| Dataminne | 16 000 läsningar |
| Batterityp | Litium |
| Batteritid | 1 år |
| Kanaler | 2 |
| Gränssnitt | USB |
| IP-betyg | IP 20 |
| Modell | 174 H |
| Sensortyper | NTC |
| För användning med (applikation) | För klimatövervakning |
| Visa mer |