Läs mer
Bochem™ 18/10 tång i rostfritt stål, vass spets
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
Tipsstil:
Böjd, skarp
Rundad böjd
Skarp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Olika längder
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Skarp |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | 1 förpackning |
| Typ | Tång |