Läs mer
Bochem™ 18/10 Dissektionsnål i rostfritt stål
För användning med (utrustning):
Nålhållare typ 2 KOLLE 12000
Typ 3 lansetthållare KOLLE 12000
Ögonhållare typ 1 KOLLE 12000
Diameter (metrisk) Insida:
1 mm
1.5 mm
2.5 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Typ 1: öga
- Typ 2: nål
- Typ 3: lansett
- För användning med Bochem nålhållare Kolle 12000
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 1.5 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Produkttyp | Öga |
| För användning med (utrustning) | Ögonhållare typ 1 KOLLE 12000 |
| Kvantitet | 10/pk. |