Läs mer
Bochem™ 18/10 Dissektionsnål i rostfritt stål
Produktkod. 11865101
För användning med (utrustning):
Nålhållare typ 2 KOLLE 12000
Typ 3 lansetthållare KOLLE 12000
Ögonhållare typ 1 KOLLE 12000
Diameter (metrisk) Insida:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11865101
Brand: Bochem™ 12003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Bochem nålhållare Kolle 12000. Bochem™ 18/10 Dissektionsnål i rostfritt stål är tillverkad av rostfritt stål.
  • Typ 1: öga
  • Typ 2: nål
  • Typ 3: lansett
  • För användning med Bochem nålhållare Kolle 12000
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 4 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Produkttyp Öga
För användning med (utrustning) Ögonhållare typ 1 KOLLE 12000