Läs mer
Bochem™ 18/10 dubbla spatlar i rostfritt stål, raka
Längd (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbel spatel
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Rak |
| Beläggning | PTFE |
| Produkttyp | Dubbelsidig spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 9 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 9 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 130 mm |