Läs mer
Bochem™ 18/10 Rostfritt stål platt botten skål
Produktkod. 10078410
Kapacitet (metrisk):
125 ml
Produktkod. 10078410
Brand: Bochem™ 8670
Bara null kvar
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Skål
Höjd (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 80 mm