Läs mer
Bochem™ 18/10 tång i rostfritt stål, trubbig spets
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Olika längder
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Trubbig |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | 1 förpackning |
| Typ | Tång |