Läs mer
Bochem™ 18/10 Laboratoriesked i rostfritt stål
Produktkod. p-8000565
Längd (metrisk):
150 mm
170 mm
200 mm
Mått (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10176360
Brand: Bochem™ 3385
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 Laboratory Spoon i rostfritt stål tjänar en mängd olika funktioner i labbet.
  • Lab sked
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Laboratoriesked
Mått (L x B) 20 x 10 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm