Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål mikrosked spatlar, sked form
Längd (metrisk):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Produkttyp:
Micro Spoon Spatel
Sked spatel
Diameter (metrisk) Yttre:
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standard spatel
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Sked |
| Produkttyp | Sked spatel |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 210 mm |