Läs mer
Bochem™ 18/10 propelleromrörare i rostfritt stål med 4 fixeringsblad
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för homogenisering och suspendering |
| Inkluderar | 4 Fixa bladen |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Propelleromrörare |