Läs mer
Bochem™ 18/10 Stavar i rostfritt stål
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1250 mm
1500 mm
För användning med (utrustning):
Stativbaser
Stativbottnar med gänga M10
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
| Produkttyp | Stång |
| För användning med (applikation) | För stativbaser M10 gängad |
| För användning med (utrustning) | Stativbottnar med gänga M10 |
| Kvantitet | 1 st |