Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria spatlar, sked/rund/böjd
Product Code. 10579422
Click to view available options
Längd (metrisk):
180 mm
185 mm
210 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2mm
3mm
4mm
Unit Size:
Varje
Product Code. 10579422
Brand: Bochem™ 3203
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifications
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Sked/Rund/Böjd
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Används för en mängd olika applikationer
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 3mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 180 mm