Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria sked spatlar
Produktkod. 10767391
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
50 mm
70 mm
Produktkod. 10767391
Brand: Bochem™ 3472
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ 18/10 rostfria skedspadar tjänar en mängd olika funktioner i labbet.
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Sked spatel
Längd (metrisk) kniv 50 mm
Bredd (metrisk) 12 mm
Bredd (metrisk) kniv 10 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 180 mm