Läs mer
Thermo Scientific™ 18 x 2,0 mL/0,5 mL dubbelradsrotor med skruv-på-lock för Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico och Fresco Centrifuges
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Eliminera behovet av adaptrar med Thermo Scientific™ 18 x 2,0/0,5 ml dubbelradsrotor med skruv-på-lock, som stödjer två rörvolymer i en unik konfiguration.
Ersättningslock säljs separat; beställ rotorkropp (75003418) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyteslock beställ 75003406. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Dubbelrad 18 x 2,0/0,5 ml rötor med skruvlock |
| Material | Konstruerad polymer |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 18 x 2.0/0.5 mL |
| Max. RCF | 20,800 x g |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Radie (metrisk) | 8.5 cm |
| Radie (metrisk) Min. | 4.8 cm |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | Sorvall legend mikro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, mikroCl 17/17R/21/21R centrifuger |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.