Läs mer
1H-Benzotriazole, 99%
Produktkod. 11408416
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11408416
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15423.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
1H-bensotriazol är ett antikorrosivt medel som är användbart vid avisning av flygplan och frostskyddsvätskor. Det används också i diskmedel. Vidare används det som ett bindemedel i fotografiska emulsioner och även användbart som ett reagens för bestämning av silver i analytisk kemi. Det fungerar också som en korrosionsinhibitor i atmosfären och under vattnet. Vidare används det vid syntes av aminer från glyoxal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1H-bensotriazol är ett korrosionsskyddsmedel som är användbart vid avisning av flygplan och frostskyddsvätskor. Det används också i diskmedel. Vidare används det som ett bindemedel i fotografiska emulsioner och även användbart som ett reagens för bestämning av silver i analytisk kemi. Det fungerar också som en korrosionsinhibitor i atmosfären och under vattnet. Vidare används det vid syntes av aminer från glyoxal.
Löslighet Löslig i vatten
, bensen, toluen, kloroform, etanol och N,N-dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och tungmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-14-7
Molekylformel C6H5N3
Molekylvikt (g/mol) 119.127
MDL-nummer MFCD00005699
InChI-nyckel QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC-namn 2H-bensotriazol
LEDER C1=CC2=NNN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzotriazole
Smältpunkt 96°C to 99°C
Densitet 1.36
pH 6,0 till 7,0
Kokpunkt 204°C (15 mmHg)
Flampunkt 212°C (413°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
Beilstein 112133
Merck Index 14,1108
Löslighetsinformation Soluble in water,benzene,toluene,chloroform,ethanol and N,N-dimethylformamide.
Formel vikt 119.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.