Läs mer
Chem-Lab 1LT Potassium bromate 1/60 mol/l (2.7835 g KBrO3/ l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C))
Brand: Chem-Lab CL05.1101.1000
1LT Potassium bromate 1/60 mol/l (2.7835 g KBrO3/ l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C))
Säkerhet och hantering
- Potassium bromate 0.0167 mol/l
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
Faroangivelser
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium bromate