Läs mer
Carbon Steel, AISI 1050, G10500, ARMI∣MBH
Kvantitet:
1 Ea.
Beskrivning
Carbon Steel, AISI 1050, G10500, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Titanium/Niobium/Antimony/Oxygen/Aluminium/Arsenic/Zinc/Phosphorus/Cobalt/Nitrogen/Tin/Molybdenum/Sulfur/Vanadium/Nickel/Chromium/Copper/Silicon/Carbon/Manganese/Iron/Hydrogen/Cadmium/Bismuth/Magnesium/Selenium/Lead/Tungsten/Zirconium/Calcium/Tantalum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0005 %/Titanium 0.0008 %/Niobium 0.0013 %/Antimony 0.0015 %/Oxygen 0.0026 %/Aluminium 0.003 %/Arsenic 0.003 %/Zinc 0.003 %/Phosphorus 0.0045 %/Cobalt 0.0056 %/Nitrogen 0.0097 %/Tin 0.0103 %/Molybdenum 0.018 %/Sulfur 0.027 %/Vanadium 0.027 %/Nickel 0.068 %/Chromium 0.1 %/Copper 0.179 %/Silicon 0.223 %/Carbon 0.499 %/Manganese 0.79 %/Iron 98 %/Hydrogen (<0.0001) %/Cadmium (<0.0010) %/Bismuth (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Lead (0.00015) %/Tungsten (0.0005) %/Zirconium (0.001) %/Calcium (0.002) %/Tantalum (0.002) % |