Läs mer
2-(1,2-bensisoxazol-3-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | 2-(1,2-bensoxazol-3-yl)ättiksyra |
| Formel vikt | 177.16 |
| Procent renhet | 97% |