Läs mer
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, 98+%
Produktkod. 11403943
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11403943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10237.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 131-55-5 | C13H10O5 | 246.218 g/mol
2,2',4,4'-Tetrahydroxibensofenon används som råmaterial för ultravioletta absorbatorer i kosmetika, plaster, hartser och gummi. Det används som farmaceutiska mellanprodukter och ljuskänsliga material. Det används också som farmaceutiskt adjuvans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,2
′ ,4,4′ -Tetrahydroxibensofenon används som råvara för ultravioletta absorbatorer i kosmetika, plaster, hartser och gummi. Det används som farmaceutiska mellanprodukter och ljuskänsliga material. Det används också som farmaceutiskt adjuvans.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-55-5
Molekylformel C13H10O5
Molekylvikt (g/mol) 246.218
MDL-nummer MFCD00002278
InChI-nyckel WXNRYSGJLQFHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, bis 2,4-dihydroxyphenyl methanone, benzophenone-2, uvinol d-50, uvinul d-50, methanone, bis 2,4-dihydroxyphenyl, 2,4,2',4'-tetrahydroxybenzophenone, unii-prr8k3h9vn, 2,2',4,4'-tetrehydroxybenzophenone, prr8k3h9vn
PubChem CID 8571
IUPAC-namn bis(2,4-dihydroxifenyl)metanon
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Smältpunkt 198°C to 203°C
Densitet 1.216
Kvantitet 100 g
Beilstein 1914746
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 246.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.