Läs mer
2,2,4-trimetylpentan, puriss. pa, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,2,4-Trimethylpentane |
| Densitet | 0.692g/mL at 25°C |
| Flampunkt | −12°C (10.4°F) |
| Tändpunkt | 745°F |
| Linjär formel | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | 1262 |
| Beilstein | 1696876 |
| Formel vikt | 114.23g/mol |
| Ångtryck | 41mmHg (21°C) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2,2,4-trimethylpentane