Läs mer
2,2':5',2″ -Tertiofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11412768
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11412768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16748.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1081-34-1 | C12H8S3 | 248.376 g/mol
2,2a:5a,2a-tertiofen genomgår elektrokemisk sampolymerisation tillsammans med karbazol och i natriumperklorat/acetonitril rapporterades. Elektrokrom sampolymer baserad på TTh och 3,4-etylendioxitiofen har rapporterats. Det fungerar som en monomerprekursor för polytiofen och som dopningsmedel för polykarbonat. Det kan fungera som en fotosensibilisator. Det uppvisar också svampdödande aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ :5′ ,2′′ -Tertiofen genomgår elektrokemisk sampolymerisation tillsammans med karbazol och i natriumperklorat/acetonitril rapporterades. Elektrokrom sampolymer baserad på TTh och 3,4-etylendioxitiofen har rapporterats. Det fungerar som en monomerprekursor för polytiofen och som dopningsmedel för polykarbonat. Det kan fungera som en fotosensibilisator. Det uppvisar också svampdödande aktivitet.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1081-34-1
Molekylformel C12H8S3
Molekylvikt (g/mol) 248.376
MDL-nummer MFCD00012167
InChI-nyckel KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':5',2-terthiophene, alpha-terthienyl, alpha-terthiophene, 2,5-di 2-thienyl thiophene, 2,2',5',2-terthienyl, 2,5-bis 2-thienyl thiophene, unii-0p77rau2rr, 2,2'-5',2-terthiophene, 0p77rau2rr, 2,2':5',2-terthienyl
PubChem CID 65067
ChEBI CHEBI:10335
IUPAC-namn 2,5-ditiofen-2-yltiofen
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2':5',2''-Terthiophene
Smältpunkt 89°C to 94°C
Kokpunkt 160°C (0.1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 178604
Merck Index 14,9174
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 248.39
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.